SeaKem® ME Agarose
Fournisseur: LONZA
50014 50010 50011
733-1539EA 1570 EUR InStock
733-1539 733-1553 733-1554
SeaKem® ME Agarose
Agarose
Point de fusion: 60…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081294
Numéro CAS: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité