Cell Meter™ Live Cell TUNEL Apoptosis Assay Kit *Green Fluorescence* (50 Tests)
Fournisseur: AAT Bioquest
Cell Meter™
AATB22849EA 442 EUR InStock
AATB22849
Cell Meter™ Live Cell TUNEL Apoptosis Assay Kit *Green Fluorescence* (50 Tests)
Tests Tests cellulaires
DNA fragmentation represents a characteristic of late stage apoptosis.
  • Contains all necessary components
  • Multiple research applications
  • Bright and stable signal
  • Suitable for all major fluorescence platforms
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité