Cell Meter™ Phosphatidylserine Apoptosis Assay Kit *Orange Fluorescence Optimised for Microplate Readers*
Fournisseur: AAT Bioquest
Cell Meter™
AATB22794EA 295 EUR InStock
AATB22794
Cell Meter™ Phosphatidylserine Apoptosis Assay Kit *Orange Fluorescence Optimised for Microplate Readers*
Tests Tests cellulaires
This particular kit is designed to monitor cell apoptosis through measuring the translocation of phosphatidylserine (PS).
  • Contains all necessary components
  • Multiple research applications
  • Bright and stable signal
  • Suitable for all major fluorescence platforms
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité