Cell Meter™ Cell Adhesion Assay Kit
Fournisseur: AAT Bioquest
Cell Meter™
AATB23010EA 493 EUR InStock
AATB23010
Cell Meter™ Cell Adhesion Assay Kit
Tests Tests cellulaires
The Cell Meter™ cell adhesion assay kit is a fast and sensitive assay for measuring cell-cell or cell-surface adhesion for a variety of cell types.
  • Contains all necessary components
  • Suitable for most common cell types
  • pH-independent fluorescence
  • Multiple research applications
  • Bright and stable signal
  • Suitable for all major fluorescence platforms
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité