Cell Meter™ Autophagy Assay Kit *Green Fluorescence*
Fournisseur: AAT Bioquest
Cell Meter™
AATB23002EA 442 EUR InStock
AATB23002
Cell Meter™ Autophagy Assay Kit *Green Fluorescence*
Tests Tests cellulaires
This Cell Meter™ autophagy kit employs autophagy Green™ as a specific autophagosome marker to analyse the activity of autophagy.
  • Contains all necessary components
  • Multiple research applications
  • Bright and stable signal
  • Suitable for all major fluorescence platforms
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité