Cell Meter™ Fluorimetric Live Cell Cycle Assay Kit *Optimised for 405 nm Violet Laser Excitation*
Fournisseur: AAT Bioquest
Cell Meter™
AATB22845EA 295 EUR InStock
AATB22845
Cell Meter™ Fluorimetric Live Cell Cycle Assay Kit *Optimised for 405 nm Violet Laser Excitation*
Tests Tests cellulaires
The cell cycle has four sequential phases: G0/G1, S, G2, and M.
  • Contains all necessary components
  • Multiple research applications
  • Bright and stable signal
  • Optimised for flow cytometry but suitable for all major fluorescence platforms
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité