ReadiLink™ Cy3 Oligo and ssDNA Labelling Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
17486 17487
AATB17486EA 339 EUR InStock
AATB17486 AATB17487
ReadiLink™ Cy3 Oligo and ssDNA Labelling Kit
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
The kit is optimised for efficient labelling and contains all the essential reagents required for efficient labelling of ssDNA or oligos.
  • Robust protocol
  • Bright labeling
The resulting Cy3-labelled DNA probes are ideally suited for biological applications, e.g., electrophoretic mobility shift assays (EMSA), Northern and Southern blots, colony or in situ hybridisations..
Conditionnement: Packaged in plastic vials.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité