ReadiLink™ Biotin Oligo and ssDNA Labelling Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
17490 17491
AATB17490EA 339 EUR InStock
AATB17490 AATB17491
ReadiLink™ Biotin Oligo and ssDNA Labelling Kit
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
The kit is optimised for efficient labelling and contains all the essential reagents required for efficient labelling of ssDNA or oligos.
  • Efficient labelling
  • Contains all essential reagents
  • Multiple applications
The resulting biotinylated oligo and ssDNA probes are ideally suited for a variety of biological applications, e.g., electrophoretic mobility shift assays (EMSA), Northern and Southern blots, colony or in situ hybridisations..
Conditionnement: Packaged in plastic vials.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité