ReadiLink™ iFluor® 488 Oligo and ssDNA Labelling Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
17481 17480
AATB17481EA 477 EUR InStock
AATB17481 AATB17480
ReadiLink™ iFluor® 488 Oligo and ssDNA Labelling Kit
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
The kit is optimised for efficient labelling and contains all the essential reagents required for efficient labelling of ssDNA or oligos.
  • Efficient labelling
  • Contains all essential reagents
  • Multiple applications
The resulting iFluor® 488-labeled DNA probes are ideally suited for biological applications, e.g., electrophoretic mobility shift assays (EMSA), Northern and Southern blots, colony or in situ hybridisations..
Conditionnement: Packaged in plastic vials.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité