ReadiLink™ iFluor® 647 FISH Fluorescence Imaging Kit
Fournisseur: AAT Bioquest
ReadiLink™
AATB17316EA 655 EUR InStock
AATB17316
ReadiLink™ iFluor® 647 FISH Fluorescence Imaging Kit
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
The kit provides Taq DNA polymerase enzyme which incorporates iFluor® 647-dUTPs in the target DNA through Polymerase Chain Reaction (PCR).
  • Robust protocol
  • Bright labeling
  • Photostable fluorescence
The Readilink™ iFluor® 647 FISH fluorescence imaging kit is a convenient tool for labelling a target DNA using an iFluor® 647 labeled FISH probe via in situ hybridisation..
Our proprietary iFluor® dyes are brighter and more photostable than traditional fluorescent labels, providing the desired resolution and signal.
Conditionnement: Packaged in plastic vials.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité