PhosphoWorks™ Luminometric ATP Assay Kit, Bright Glow
Fournisseur: AAT BIOQUEST
21610 21621
AATB21610EA 230 EUR InStock
AATB21610 AATB21621
PhosphoWorks™ Luminometric ATP Assay Kit, Bright Glow
Tests Tests cellulaires
Adenosine triphosphate (ATP) plays a fundamental role in cellular energenics, metabolic regulation and cellular signaling.
  • Extreme sensitivity
  • Detects as few as 10 cells/well
  • No mixing or separations required
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité