Amplite® Ethanol Quantitation Kit
Fournisseur: AAT Bioquest
Amplite®
AATB40001EA 295 EUR InStock
AATB40001
Amplite® Ethanol Quantitation Kit
Tests Tests enzymatiques
The ability to rapidly perform quantitative measurements of ethanol is highly desirable in life science research, clinical evaluations, and food and drug industries.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité