Cell Navigator® NBD Ceramide Golgi Staining Kit *Green Fluorescence*
Fournisseur: AAT Bioquest
Cell Navigator®
AATB22750EA 295 EUR InStock
AATB22750
Cell Navigator® NBD Ceramide Golgi Staining Kit *Green Fluorescence*
Tests Tests cellulaires
The Golgi apparatus is a complex of vesicles and folded membranes within the cytoplasm of most eukaryotic cells, involved in secretion and intracellular transport.
  • live cell labeling
  • Improved signal
  • Multiple research applications
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité