ReadiUse™ Rapid Luminometric ATP Assay Kits
Fournisseur: AAT BIOQUEST
21601 21602 21603
AATB21601EA 146 EUR InStock
AATB21601 AATB21602 AATB21603
ReadiUse™ Rapid Luminometric ATP Assay Kits
Tests Tests cellulaires
Adenosine triphosphate (ATP) plays a fundamental role in cellular energetics, metabolic regulation and cellular signaling.
  • Extreme sensitivity
  • Stable signal with >2 hour half-life
  • No DTT used
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité