Screen Quest™ Calbryte-520 Probenecid-Free and Wash-Free Calcium Assay Kits
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
36317 36318 36319
AATB36317EA 295 EUR InStock
AATB36317 AATB36318 AATB36319
Screen Quest™ Calbryte-520 Probenecid-Free and Wash-Free Calcium Assay Kits
Tests Tests cellulaires
Calcium flux assays are the preferred methods in drug discovery for screening G protein coupled receptors (GPCR).
  • 100 to 250 times fluorescence increase once bound to calcium
  • No probenecid required
  • Contains all necessary components
  • No wash step required
  • Robust and adaptable protocol
  • Brighter and more photostable signal
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité