ReadiPrep™ Nuclear/Cytoplasmic Fractionation Kit (50 Tests)
Fournisseur: AAT Bioquest
ReadiPrep™
AATB60000EA 442 EUR InStock
AATB60000
ReadiPrep™ Nuclear/Cytoplasmic Fractionation Kit (50 Tests)
Tests Tests cellulaires
The ReadiPrep™ Nuclear/Cytoplasmic Fractionation Kit offers stepwise isolation of nuclear and cytoplasmic extract from mammalian cells or tissue.
  • Ready to use
  • Multiple applications
  • Compatible with most major downstream applications
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité