Buccutite™ Rapid PE Antibody Labelling Kits (2 Labellings)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
1312 1310
AATB1312EA 442 EUR InStock
AATB1312 AATB1310
Buccutite™ Rapid PE Antibody Labelling Kits (2 Labellings)
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
R-Phycoerythrin (PE) is an orange fluorescent protein which has an excitation wavelength of 565 nm and an emission wavelength of 575 nm.
  • High conjugation yield
  • Stable crosslinking
  • Minimal hands-on time
  • Robust protocol
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité