Buccutite™ Rapid PE-Cy5 Tandem Antibody Labelling Kits (2 Labellings)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
1322 1340
AATB1322EA 739 EUR InStock
AATB1322 AATB1340
Buccutite™ Rapid PE-Cy5 Tandem Antibody Labelling Kits (2 Labellings)
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
PE-Cy5 is a popular colour used in flow cytometry.
  • High conjugation yield
  • Stable crosslinking
  • Minimal hands-on time
  • Robust protocol
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité