Amplite® Colorimetric Xanthine Oxidase Assay Kit
Fournisseur: AAT Bioquest
Amplite®
AATB11307EA 295 EUR InStock
AATB11307
Amplite® Colorimetric Xanthine Oxidase Assay Kit
Tests Tests enzymatiques
Xanthine oxidase (XO)is an enzyme that catalyzes the oxidation of hypoxanthine to xanthine and can further catalyse the oxidation of xanthine to uric acid.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité