Screen Quest™ Rhod-4 No Wash Calcium Assay Kits, Medium Removal
Fournisseur: AAT Bioquest
Screen Quest™
AATB36330EA 146 EUR InStock
AATB36330 AATB36332 AATB36331
Screen Quest™ Rhod-4 No Wash Calcium Assay Kits, Medium Removal
Tests Tests cellulaires
Calcium flux assays are preferred methods in drug discovery for screening G protein coupled receptors (GPCR).
  • >250 times fluorescence increase once bound to calcium
  • Long-wavelength signal emission wavelength
  • Contains all necessary components
  • No wash step required
  • Robust and adaptable protocol
  • brighter and more photostable signal
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité