Live or Dead™ Cell Viability Assay Kits *Green/Red Dual Fluorescence*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
22760 22789
AATB22760EA 1190 EUR InStock
AATB22760 AATB22789
Live or Dead™ Cell Viability Assay Kits *Green/Red Dual Fluorescence*
Tests Tests cellulaires
This Live or Dead™cell viability uses two fluorogenic indicators: calcein AM for viable cells and a cell-impermeable DNA-binding dye for the cells with compromised membranes.
  • Contains all necessary components
  • Multiple research applications
  • Bright and stable signal
  • Suitable for all major fluorescence platforms
  • Results in under 2 hours
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité