Cell Meter™ JC-10 Mitochondrion Membrane Potential Assay Kits
Fournisseur: AAT BIOQUEST
22800 22801
AATB22800EA 460 EUR InStock
AATB22800 AATB22801
Cell Meter™ JC-10 Mitochondrion Membrane Potential Assay Kits
Tests Tests cellulaires
Although JC-1 is widely used in many labs, its poor water solubility causes extraordinary inconvenience.
  • Contains all necessary components
  • Multiple research applications
  • Bright and stable signal
  • Suitable for all major fluorescence platforms
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité