Cell Navigator® Lysosome Staining Kit *Orange Fluorescence*
Fournisseur: AAT Bioquest
Cell Navigator®
AATB22657EA 221 EUR InStock
AATB22657
Cell Navigator® Lysosome Staining Kit *Orange Fluorescence*
Tests Tests cellulaires
Lysosomes are cellular organelles which contain acid hydrolase enzymes to break up waste materials and cellular debris.
  • Cell-permeant staining
  • Improved signal
  • Suitable for all major fluorescence platforms
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité