PhosphoWorks™ Luminometric ATP Assay Kit, DTT-free
Fournisseur: AAT BIOQUEST
21612 21613
AATB21612EA 230 EUR InStock
AATB21612 AATB21613
PhosphoWorks™ Luminometric ATP Assay Kit, DTT-free
Tests Tests cellulaires
Adenosine triphosphate (ATP) plays a fundamental role in cellular energenics, metabolic regulation and cellular signaling.
  • Extreme sensitivity
  • Stable signal with ~4 hour half-life
  • No mixing or separations required
  • No DTT used
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité