Cell Meter™ Live Cell Caspase 8 Binding Assay Kit *Green Fluorescence*
Fournisseur: AAT Bioquest
Cell Meter™
AATB20115EA 442 EUR InStock
AATB20115
Cell Meter™ Live Cell Caspase 8 Binding Assay Kit *Green Fluorescence*
Tests Tests cellulaires
The Cell Meter™ live cell caspases activity assay kits are based on fluorescent FMK inhibitors of caspases.
  • Based on FMK inhibitor
  • Direct caspase detection
  • Suitable for all major fluorescence platforms
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité