Cell Meter™ Fluorimetric Mitochondrial Superoxide Activity Assay Kit *Green Fluorescence*
Fournisseur: AAT Bioquest
Cell Meter™
AATB16060EA 442 EUR InStock
AATB16060
Cell Meter™ Fluorimetric Mitochondrial Superoxide Activity Assay Kit *Green Fluorescence*
Tests Tests cellulaires
Mitochondria are major producers of cellular superoxide.
  • High sensitivity
  • Bright fluorescence
  • Suitable for live cell imaging
  • Detection in 1 hour
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité