Amplite® Colorimetric Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD) Assay Kit
Fournisseur: AAT Bioquest
Amplite®
AATB13807EA 442 EUR InStock
AATB13807
Amplite® Colorimetric Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD) Assay Kit
Tests Tests enzymatiques
Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) catalyses the conversion of glucose-6-phosphate to 6-phosphoglucono-δ-lactone, the first and rate-limiting step in the pentose phosphate pathway.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité