Amplite® Fluorimetric Peroxidase (HRP) Assay Kit *Red Fluorescence*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
11552 11553
AATB11552EA 295 EUR InStock
AATB11552 AATB11553
Amplite® Fluorimetric Peroxidase (HRP) Assay Kit *Red Fluorescence*
Tests Tests enzymatiques
Peroxidase is a small molecule (MW ~40 KD) that can usually be conjugated to an antibody in a 4:1 ratio.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité