Amplite® Colorimetric Biotin Quantitation Kit
Fournisseur: AAT Bioquest
Amplite®
AATB5522EA 295 EUR InStock
AATB5522
Amplite® Colorimetric Biotin Quantitation Kit
Tests Tests enzymatiques
The avidin/streptavidin-biotin interaction is the strongest known non-covalent biological interaction (Kd = 10 to 15 M⁻¹) between a protein and its ligand.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité