Amplite® Fluorimetric Total Thiol Quantitation Assay Kit *Green Fluorescence*
Fournisseur: AAT Bioquest
Amplite®
AATB5524EA 295 EUR InStock
AATB5524
Amplite® Fluorimetric Total Thiol Quantitation Assay Kit *Green Fluorescence*
Tests Tests enzymatiques
The detection and measurement of free thiol (such as free cysteine, glutathione and cysteine residues in proteins) is one of the essential tasks for investigating biological processes and events in many biological systems.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité