Amplite® Fluorimetric Fluorescamine Protein Quantitation Kit *Blue Fluorescence*
Fournisseur: AAT Bioquest
Amplite®
AATB11100EA 295 EUR InStock
AATB11100
Amplite® Fluorimetric Fluorescamine Protein Quantitation Kit *Blue Fluorescence*
Tests Tests enzymatiques
Fluorescamine is intrinsically non-fluorescent but reacts rapidly with primary aliphatic amines, including those in peptides and proteins, to yield a blue-green-fluorescent derivative.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité