Amplite® Fluorimetric Glutathione GSH/GSSG Ratio Assay Kit *Green Fluorescence*
Fournisseur: AAT Bioquest
Amplite®
AATB10056EA 442 EUR InStock
AATB10056
Amplite® Fluorimetric Glutathione GSH/GSSG Ratio Assay Kit *Green Fluorescence*
Tests Tests enzymatiques
When cells are exposed to increased levels of oxidative stress, GSSG will accumulate and the ratio of GSH to GSSG will decrease.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité