ReadiLink™ Rapid iFluor® Antibody Labeling Kit "Microscale Optimized for Labeling 50 µg Antibody Per Reaction" (2 Labelings)
Fournisseur: AAT Bioquest
ReadiLink™ Rapid iFluor®
AATB1255EA 221 EUR InStock
AATB1255
ReadiLink™ Rapid iFluor® Antibody Labeling Kit "Microscale Optimized for Labeling 50 µg Antibody Per Reaction" (2 Labelings)
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Although FITC is still the most popular fluorescent labelling dye for preparing green fluorescent bioconjugates, there are certain limitations with FITC, such as severe photobleaching for microscope imaging and pH-sensitive fluorescence.
  • Contains all essential components
  • Minimal hands on time
  • Ready to use
  • Robust and simple antibody labelling protocol
  • No column purification required
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité