ReadiLink™ Rapid trFluor™ Eu Antibody Labeling Kit "Microscale Optimised for Labeling 50 µg Antibody Per Reaction" (2 Labelings)
Fournisseur: AAT Bioquest
ReadiLink™ Rapid trFluor™
AATB1300EA 1420 EUR InStock
AATB1300
ReadiLink™ Rapid trFluor™ Eu Antibody Labeling Kit "Microscale Optimised for Labeling 50 µg Antibody Per Reaction" (2 Labelings)
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Many biological compounds present in cells, serum or other biological fluids are naturally fluorescent, and thus the use of conventional, prompt fluorophores leads to serious limitations in assay sensitivity due to the high background caused by the autofluorescence of the biological molecules to be assayed.
  • Easy and simple protocol for Eu labeling
  • TRF assay development
  • Large Stokes shift
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité