CytoWatch™ QZ100 Monocyte Blocking Reagent
Fournisseur: AAT BIOQUEST
37000 37001
AATB37000EA 126 EUR InStock
AATB37000 AATB37001
CytoWatch™ QZ100 Monocyte Blocking Reagent
Tests Tests cellulaires
Some dye-labeled fluorescent antibody conjugates used in cell surface staining of live cells often exhibit non-specific binding in monocytes and macrophages.
  • Suitable for PBMC or whole blood
  • Minimizes background signal
  • No effect on lymphocytes, monocytes, or granulocytes
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité