CYTO-13
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB17554EA 739 EUR InStock
AATB17554
CYTO-13
Tests Tests cellulaires
CYTO-13 is a fluorogenic, DNA-selective and cell-permeant dye for analysing DNA content in living cells.
  • Cell-permeable
  • Useful for multicolor imaging
  • Bright fluorescence
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité