LysoBrite™ Red DND-99
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB22647EA 221 EUR InStock
AATB22647
LysoBrite™ Red DND-99
Tests Tests cellulaires
LysoBrite red DND-99 is chemically same to the LysoTracker® Red DND-99 used for labelling and tracking acidic organelles in live cells (LysoTracker® is the trademark of ThermoFisher).
  • Lysosome-Specific Dye
  • Long-Term Use
  • Low Cytotoxicity
  • Stable After Fixation
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité