ReadiUse™ Recombinant CL-APC [Cross linked-Allophycocyanin]
Fournisseur: AAT Bioquest
ReadiUse™
AATB2504EA 739 EUR InStock
AATB2504
ReadiUse™ Recombinant CL-APC [Cross linked-Allophycocyanin]
Protéines et Peptides
Our highly purified ReadiUse™ APC facilitates the rapid APC conjugations to antibodies and other proteins such as streptavidin and other secondary reagents.
  • Improved stability
AAT Bioquest offers this ReadiUse™ APC that can be readily used for any labellings without any purifications required..
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité