CytoTrace™ Red CMTPX
Fournisseur: AAT Bioquest
CytoTrace™
AATB22015EA 295 EUR InStock
AATB22015
CytoTrace™ Red CMTPX
Tests Tests cellulaires
CytoTrace™ Red CMTPX is chemically same to CellTracker™CMTPX.
  • High Multigenerational Cell Retention
  • Bright Signal
  • Identical To CellTracker™CMTPX
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité