ReadiUse™ Mammalian Cell Lysis Buffer *5X*
Fournisseur: AAT Bioquest
ReadiUse™
AATB20012EA 146 EUR InStock
AATB20012
ReadiUse™ Mammalian Cell Lysis Buffer *5X*
Tampons Tampons d'extraction
All our ReadiUse™ reagents require minimal hands-on time.
  • 5x concentrated
This mammalian cell lysis buffer just require a simple 5-fold dilution..
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité