Ac-IETD-AFC
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB13410EA 295 EUR InStock
AATB13410
Ac-IETD-AFC
Protéines et Peptides
Ac-IETD-AFC is a fluorogenic caspase-8/granzyme B substrate containing the acetyl (Ac) moiety.
  • Hazard Class/ Packing Group: 5, II
  • GHS symbol: GHS07
  • Signal Word: Warning
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité