Texas Red® Maleimide, Single Isomer
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB483EA 146 EUR InStock
AATB483
Texas Red® Maleimide, Single Isomer
Tests Tests cellulaires
Texas Red® maleimide is an excellent thiol-reactive fluorescent reagent for labelling thiol-containing biological molecules (such as peptides, proteins and thiol-modified oligonucleotides).
  • Identical spectra to Texas Red
  • High Stability
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité