Tetracysteine FLASH Diacetate *2 mM DMSO Solution*
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB22334EA 546 EUR InStock
AATB22334
Tetracysteine FLASH Diacetate *2 mM DMSO Solution*
Tests Essais protéiniques
FLASH diacetate is a cell-permeable version of FlASH, which is a fluorescein derivative, modified to contain two arsenic atoms at a set distance from each other.
  • Fluorescein derivative
  • High affinity for thiols
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité