Screen Quest™ Live Cell cAMP Assay Service Pack
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
36382 36383 36384
AATB36382EA 2000 EUR InStock
AATB36382 AATB36383 AATB36384
Screen Quest™ Live Cell cAMP Assay Service Pack
Tests Tests cellulaires
G protein coupled receptors (GPCR) are one of the largest receptor classes targeted by drug discovery programs.
  • Extremely sensitive detection
  • Contains all necessary components
  • No lysis step required
  • Robust and adaptable protocol
  • Longer fluorescence lifetime
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité