Helixyte™ Green Nucleic Acid Gel Stain 10,000X DMSO Solution
Fournisseur: AAT BIOQUEST
17590 17604
AATB17590EA 769 EUR InStock
AATB17590 AATB17604
Helixyte™ Green Nucleic Acid Gel Stain 10,000X DMSO Solution
Colorants Colorants pour gels d'electrophorèse
Helixyte™ Green is manufactured by AAT Bioquest, and it has the same chemical structure of SYBR® Green (SYBR® is the trademark of ThermoFisher).
  • Same spectral properties to SYBR® green
  • High sensitivity
  • Useful for nucleic acid labeling in gels
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité