Nuclear Red™ DCS1
Fournisseur: AAT Bioquest
Nuclear Red™
AATB17552EA 146 EUR InStock
AATB17552
Nuclear Red™ DCS1
Tests Tests cellulaires
Our Nuclear Red™ DCS1 is a fluorogenic, DNA-selective and cell-impermeant dye for analysing DNA content in dead, fixed or apoptotic cells.
  • Cell-impermeable
  • Useful for multicolour imaging
  • Bright fluorescence
5 mM DMSO solution.
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité