Native Amanita phalloides Phalloidin (from Eukaryotic cells), Alexa Fluor® 488
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB23115EA 221 EUR InStock
AATB23115
Native Amanita phalloides Phalloidin (from Eukaryotic cells), Alexa Fluor® 488
Protéines et Peptides
This green fluorescent phalloidin conjugate (equivalent to Alexa Fluor® 488-labeled phalloidin) selectively binds to F-actins with much higher photostability than the fluorescein-phalloidin conjugates.
  • Suitable for all fluorescent imaging platforms
  • Specific for actin in both living or fixed cells
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité