Native Amanita phalloides Phalloidin (from Eukaryotic cells), Alexa Fluor® 700
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB23129EA 442 EUR InStock
AATB23129
Native Amanita phalloides Phalloidin (from Eukaryotic cells), Alexa Fluor® 700
Protéines et Peptides
This NIR fluorescent phalloidin conjugate selectively binds to F-actins with much higher photostability than the fluorescein-phalloidin conjugates.
  • Suitable for all fluorescent imaging platforms
  • Specific for actin in both living or fixed cells
  • Multiple applications
  • Nir fluorescence
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité