Wheat Germ Agglutinin, XFD488
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB25500EA 137 EUR InStock
AATB25500
Wheat Germ Agglutinin, XFD488
Protéines et Peptides
XFD488 is manufactured by AAT Bioquest, and it has the same chemical structure of Alexa Fluor® 488 (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • Well-cited conjugate
  • High affinity and selectivity
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité