Native Human Concanavalin A (from Human), iFluor® 488
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB25580EA 137 EUR InStock
AATB25580
Native Human Concanavalin A (from Human), iFluor® 488
Protéines et Peptides
Concanavalin A (ConA) is a lectin that binds specifically to certain structures found in various sugars, glycoproteins and glycolipids.
  • Well-cited conjugate
  • High affinity and selectivity
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité